Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants de soudure
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Conviennent pour le soudage MIG et ARC dans des conditions sèches ou légèrement huileuses avec des risques de coupure.
- Gant en cuir de vache à grain hydrofuge et résistant à la chaleur.
- Paume à cuir de vache en velours hydrofuge et résistant à la chaleur.
- Manchette en cuir refendu hydrofuge et résistant à la chaleur pour protéger l’avant-bras.
- Assemblage aux États-Unis.
- Coupe Gunn, pouce ailé avec cordon, type crispin.
- Élastique à l’arrière de la main.
- Doublure en coton Kevlar™ pour un confort et une isolation thermique. Confort et flexibilité exceptionnels.
Spécification
Matériau arrière | Cuir fleur de vache |
Certifications/Conformité | Risques intermédiaires CE de CATÉGORIE II, norme de base CEE EN 420-03, risques mécaniques NF EN 388-03, risques thermiques NF EN 407-04, risques de soudure de type A EN 12477-02, EPI CE de catégorie 2, numéro de certificat CE 0075/797/162/10/12/0763, numéro d’attestation CE 0075/797/162/10/12/0763 |
Classification | Dextérité : 5 |
Matériau de la manchette | Cuir refendu |
Style de coupe | Gunn |
Cut Resistance Rating | 2 |
Matériau | Cuir de vachette |
Type de produit | Crispin Welding Gloves (Type A) |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (métrique) | Paume et arrière : 0,8/1,1 mm, manchette : 1,1/1,3 mm |