Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants de soudure
Catalog Number p-7115910
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Le cuir de vache hydrofuge et résistant à la chaleur est associé avec le Kevlar™ résistant à la chaleur et aux coupures pour assurer une durabilité, une résistance et un confort. Les gants de soudure Honeywell Safety Products™ sont conçus avec une manchette de protection et un poignet élastique pour assurer un bon ajustement protecteur.
  • Conviennent pour le soudage MIG et ARC dans des conditions sèches ou légèrement huileuses avec des risques de coupure.
  • Gant en cuir de vache à grain hydrofuge et résistant à la chaleur.
  • Paume à cuir de vache en velours hydrofuge et résistant à la chaleur.
  • Manchette en cuir refendu hydrofuge et résistant à la chaleur pour protéger l’avant-bras.
  • Assemblage aux États-Unis.
  • Coupe Gunn, pouce ailé avec cordon, type crispin.
  • Élastique à l’arrière de la main.
  • Doublure en coton Kevlar™ pour un confort et une isolation thermique. Confort et flexibilité exceptionnels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Matériau arrière Cuir fleur de vache
Certifications/Conformité Risques intermédiaires CE de CATÉGORIE II, norme de base CEE EN 420-03, risques mécaniques NF EN 388-03, risques thermiques NF EN 407-04, risques de soudure de type A EN 12477-02, EPI CE de catégorie 2, numéro de certificat CE 0075/797/162/10/12/0763, numéro d’attestation CE 0075/797/162/10/12/0763
Classification Dextérité : 5
Matériau de la manchette Cuir refendu
Style de coupe Gunn
Cut Resistance Rating 2
Matériau Cuir de vachette
Type de produit Crispin Welding Gloves (Type A)
Dimensions 7
Épaisseur (métrique) Paume et arrière : 0,8/1,1 mm, manchette : 1,1/1,3 mm
À utiliser avec (application) Industries automobile, du bâtiment, de la construction, du fer, de l’acier, du métal, de la construction navale et du soudage
Type de manchette de gant Gauntlet
Matériau de revêtement Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™, coton
Doublure Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™, coton
Indice de perforation 2
Quantité 10 paires/boîte
Résistant à Haute température
Indice de déchirure 2
Type de pouce Ailé avec arcade
Longueur (métrique) 39 cm
Longueur (métrique) de la manchette 15 cm