Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques à puits
Effectively seal all microplate formats to minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling, ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats with this easy-to-use, handheld applicator, and get significantly quicker dry-down times than standard methods, and remove most chromatography solvents in just minutes with easy to use 96-well sample concentrators.
17.25€ - 20025.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15162799
|
Thermo Scientific™
60180-V109 |
Flacons pour plaques DeepWell à 96 puits, verre transparent, volume total de 350 µl, coniques |
286.25€
960 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15122779
|
Thermo Scientific™
60180-V100 |
Flacons pour microplaques de titration à 96 puits, verre transparent, volume total de 500 µl, coniques |
229.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15132779
|
Thermo Scientific™
60180-V101 |
Flacons pour microplaques de titration à 96 puits, verre transparent, volume total de 700 µl, coniques |
133.66€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15172799
|
Thermo Scientific™
60180-V110 |
Flacons pour plaques à 96 puits carrés, verre transparent, volume total de 1 000 µl, ronds |
216.09€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15152779
|
Thermo Scientific™
60180-V104 |
Flacons pour microplaques de titration à 96 puits, verre transparent, volume total de 1 100 µl, ronds |
200.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15172779
|
Thermo Scientific™
60180-V106 |
Flacons pour plaques DeepWell à 96 puits, verre transparent, volume total de 1 500 µl, ronds |
250.94€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15182719
|
Thermo Scientific™
60180-M999 |
Applicateur de tapis manuel |
17.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15172719
|
Thermo Scientific™
60180-M950 |
Applicateur de film de scellage manuel |
30.63€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15142809
|
Thermo Scientific™
60180-P407 |
Système de portoir pour microtubes à essai (MTRS), polypropylène (PP), 96 positions |
138.49€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15192799
|
Thermo Scientific™
60180-C100 |
Bouchon en PE, rouge, orifice central pour inserts de plaques à 96 puits |
25.62€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15182799
|
Thermo Scientific™
60180-V111 |
Flacon rond MTRS pour 96 puits, verre transparent, 1000 μl, 7.6 mm x 40 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15182779
|
Thermo Scientific™
60180-V107 |
Flacon pour plaque à puits carrés, 96 puits |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15142779
|
Thermo Scientific™
60180-V103 |
Flacon rond pour plaque de microtitration à 96 puits, PTFE, 700 μl, 6.5 mm x 41.4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15152799
|
Thermo Scientific™
60180-V108 |
Flacon pour plaque de microtitration à 96 puits, verre transparent, 200 μl, 5.7 mm x 15.5 mm, fond plat |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15102809
|
Thermo Scientific™
60180-C101 |
Bouchon en PE bleu de 8 mm pour 60180-K204 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15152809
|
Thermo Scientific™
60180-P990 |
Concentrateur d’échantillons haute vitesse Ultra Vap, programmable, évaporation de 500 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15162809
|
Thermo Scientific™
60180-P900 |
Concentrateur d’échantillons haute vitesse Ultra Vap |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15162779
|
Thermo Scientific™
60180-V105 |
Flacon à sertir pour plaque carrée / Deep Well à 96 puits |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques afin de réduire l’évaporation et protéger les échantillons de la contamination et des déversements ; garantissez l’étanchéité constante et fiable de tous les formats de microplaques grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser ; bénéficiez de temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard ; et éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes grâce à des concentrateurs d’échantillons à 96 puits faciles à utiliser.
Applicateur de films de scellageGarantissez une étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques et tous les types de films grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser pour films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal. Conditionnement de deux par boîte.Concentrateurs d’échantillonsÉliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
Spécification
96 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.