Learn More
Cytiva Filtres pour seringues 30 mm en acétate de cellulose stériles Whatman™ Puradisc™
Description
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues 30 mm en acétate de cellulose stériles FP Whatman™ Puradisc™ sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
- Polypropylène sans pigment
- Blister stérile
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie
- Version stérile pour les applications critiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Code couleur | Rouge |
| Connecteurs | FLL/ML |
| Matériau (membrane) | Acétate de cellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 5,7 cm2 |
| Volume mort (après purge de l’air) | <50 μL |
| Matériau de boîtiers | Polycarbonate |
| Type d’entrée | Raccord Luer-Lock femelle |
| Afficher plus |