Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en PTFE non stériles 13 mm Whatman™ Puradisc
Elle utilise une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte. Les filtres pour seringues en PTFE Whatman™ Puradisc de 13 mm sont principalement utilisés pour la filtration des échantillons non aqueux.
168.00€ - 2630.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | ≤25 μL |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11389224
|
Cytiva
6766-1304 |
0,45 μm | 2000 pièces |
2630.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11314684
|
Cytiva
6784-1304 |
0,45 μm | 100 pièces |
255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10310941
|
Cytiva
6784-1310 |
1,0 μm | 100 pièces |
255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10350841
|
Cytiva
6784-1301 |
0,1 μm | 100 pièces |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10696201
|
Cytiva
6783-1304 |
0,45 μm | 500 pièces |
930.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11304684
|
Cytiva
6784-1302 |
0,2 μm | 100 pièces |
259.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11344674
|
Cytiva
6783-1302 |
0,2 μm | 500 pièces |
930.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11319224
|
Cytiva
6766-1302 |
0,2 μm | 2000 pièces |
2630.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10055120
|
Cytiva
6775-1304 |
0,45 μm | 50 pièces |
168.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11314654
|
Cytiva
6775-1302 |
0,2 μm | 50 pièces |
178.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Elle utilise une membrane hydrophobe chimiquement stable et inerte.Les filtres pour seringues en PTFE Whatman™ Puradisc de 13 mm sont principalement utilisés pour filtrer des échantillons non aqueux.
- Excellente résistance à tous les solvants organiques
- Filtres en polypropylène
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
- Raccord de sortie Luer Slip mâle
- Produit non stérile
- Produit autoclavable
- Pour les échantillons jusqu’à 10 ml
- Zone de filtration : 1,3 cm2
- Volume de rétention (avec purge de l’air) de ≤25 μl
Spécification
PTFE | |
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
16,3 x 19,8 mm |
Non stérile | |
≤25 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 10 mL | |
13 mm |