Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour application spécifique
Filtre lavé à l’acide pour la détermination des éléments à l’état de traces (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Marque: Cytiva 10310647
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Whatman propose une gamme de papiers filtres en cellulose pour des applications spécifiques. La gamme de produits comprend des papiers filtres destinés à l’analyse du sol et à l’industrie du sucre.Spécification
Pour l’analyse des sols, les papiers filtres pour l’industrie du sucre | |
Grade 512,5 | |
185 mm | |
Filtre |