Learn More
Cytiva Papier de pesée pour analyse Kjeldahl Whatman™ qualité B-2
Se dissout sans résidus dans une solution acide, ce qui est essentiel dans des applications telles que l’analyse Kjeldahl de l’azote dans le sol. Le papier de pesée pour analyse Kjeldahl Whatman qualité B-2 est fin, léger et présente une faible teneur en azote pour une analyse chimique précise.
47.65€ - 114.00€
Spécification
Format | Feuille |
---|---|
Matériau | Papier parchemin |
Qualité | B-2 |
Quantité | 500/boîte |
Épaisseur (métrique) | 0,04mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343195
|
Cytiva
10347673 |
152,4 x 152,4mm (6 x 6 po) |
48.30€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10346004
|
Cytiva
10347670 |
304,8 x 304,8mm (12 x 12 po) |
114.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090424
|
Cytiva
10347671 |
76,2 x 76,2mm (3 x 3 po) |
66.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10182594
|
Cytiva
10347672 |
101,6 x 101,6mm (4 x 4 po) |
47.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Il se dissout sans laisser de résidus dans les solutions acides, ce qui est essentiel dans des applications comme l’analyse visant à déterminer le taux d’azote dans le sol selon la méthode de Kjeldahl.Le papier de pesée pour analyse Kjeldahl Whatman, de qualité B-2 est fin, léger et présente une faible teneur en azote permettant d’effectuer une analyse chimique précise.
- Fin (0,04 mm) et léger (43 g/m2)
- Surface de parchemin transparente et lisse
- Pesée simple et transfert d’échantillons
- Fiable pour le transfert quantitatif
- Tailles de feuilles variées pour une facilité d’utilisation
- Papier à faible teneur en azote exempt de résidus pour une analyse chimique précise
Spécification
Feuille | |
B-2 | |
0,04mm |
Papier parchemin | |
500/boîte | |
Papier parchemin |