Learn More
Cytiva Feuilles protectrices de surface Whatman™ Benchkote
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
154.00€ - 209.00€
Spécification
Type de produit | Protecteur de surface |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Longueur (métrique) | 460mm |
Largeur (métrique) | 570mm |
Dimensions (L x l) | 460 x 570 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353195
|
Cytiva
2300-917 |
100 feuilles |
209.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300674
|
Cytiva
2300-916 |
50 feuilles |
154.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
- Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
- Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
- Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
- Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
- Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
- Dimensions : 460 x 570 mm
Spécification
Protecteur de surface | |
460mm | |
460 x 570 mm |
Polyéthylène | |
570mm |