Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, cercles grade 934-AH
Conçus pour l’analyse des matériaux et des résidus non filtrables exigeant l’utilisation d’un filtre en microfibre de verre à grande capacité de charge. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, cercles de grade 934-AH, sont également utilisés dans la récolte de cellules, la scintillation liquide et la surveillance de la pollution.
Marque: Cytiva 1827-090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Conçus pour l’analyse des matériaux et des résidus non filtrables exigeant l’utilisation d’un filtre en microfibre de verre à grande capacité de charge.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, cercles de grade 934-AH, sont également utilisés dans la récolte de cellules, la scintillation liquide et la surveillance de la pollution.
Les filtres de grade 934-AH sont souvent utilisés pour analyser les solides totaux en suspension.- Surface lisse pour la récupération efficace des précipités
- Rétention nominale de particules de 1,5 μm
- Résistance à des températures pouvant atteindre 500°C
- Filtration rapide
Spécification
64 g/m2 | |
Rond | |
1,5 μm | |
3,7 s/100 ml/po.sup2/sup | |
Lot de 100 | |
Lisse | |
500deg;C | |
435 mu;m | |
341 ml/min | |
90 mm |
Les filtres en microfibre de verre borosilicaté Whatman de grade 934-AH de GE sont des filtres à eau lisse de qualité avec une grande efficacité de rétention. Les filtres de grade 934-AH sont souvent utilisés pour analyser les solides totaux en suspension. | |
Verre borosilicaté | |
47 s/100 ml | |
Grade 934-AH | |
Rond | |
932°F | |
0,017 in | |
Filtre pour l’analyse totale des solides en suspension | |
3,5 in |