Learn More
Cytiva Filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité. Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
90.30€ - 765.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Description Le filtre de grade GF/F Whatman de l’entreprise Cytiva est fabriqué en verre borosilicaté pur. Le GF/F offre une rétention de particules très fines et une bonne capacité de charge et de débit.
Format Rond
Matériau Verre borosilicaté
Particle Retention 0,7 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 16
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11310384
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-021
21 mm
90.30€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11340604
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-024
24 mm
120.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11350604
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-025
25 mm
186.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11340384
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-037
37 mm
133.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11360604
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-042
42,5 mm
154.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11370604
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-047
47 mm
276.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11380604
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-055
55 mm
307.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11390604
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-070
70 mm
289.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11300614
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-090
90 mm
132.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11310614
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-110
110 mm
187.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11320614
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-125
125 mm
147.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11300384
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-142
142 mm
213.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11330614
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-150
150 mm
235.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11340614
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-257
257 mm
515.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11330384
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-293
293 mm
765.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11948097
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1825-015
15 mm
268.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité.Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
  • Capacité de charge élevée
  • Rétention nominale de particules de 0,6–0,8 μm
  • Vitesse de filtration moyenne
Applications :
  • Liaison et purification d’ADN
  • Filtration de protéines finement précipitées
  • Filtration des solutions biochimiques, des liquides et des acides nucléiques
Spécification
Spécification
Autoclavables
Rond
0,7 μm
Recommandé pour la liaison et la purification de l’ADN. Très efficace pour la filtration des protéines finement précipitées. Peut être utilisé en conjonction avec GF/D comme préfiltre pour la clarification réussie des solutions biochimiques et des fluides extrêmement “difficile” et nucl
Rond
500deg;C
420 mu;m
41 ml/min
Le filtre de grade GF/F Whatman de l’entreprise Cytiva est fabriqué en verre borosilicaté pur. Le GF/F offre une rétention de particules très fines et une bonne capacité de charge et de débit.
Verre borosilicaté
19 sec./100 ml/po.sup2/sup
Grade GF/F
932°F
0,016 in
Filtre pour l’utilisation du test TCLP