Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, cercles grade 934-AH
Conçus pour l’analyse des matériaux et des résidus non filtrables exigeant l’utilisation d’un filtre en microfibre de verre à grande capacité de charge. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, cercles de grade 934-AH, sont également utilisés dans la récolte de cellules, la scintillation liquide et la surveillance de la pollution.
Marque:  Cytiva 1827-070
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Code produit. 11390614
  • 82.83€ / 100 pièces
Expédition estimée
26-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les filtres de type 934-AH sont souvent utilisés pour l’analyse des solides totaux en suspension
  • Surface lisse permettant la récupération efficace des précipités
  • Rétention nominale des particules de 1.5 µm
  • Résiste à des températures pouvant atteindre 500°C
  • Filtration rapide
Les filtres de grade 934-AH sont souvent utilisés pour analyser les solides totaux en suspension.
  • Surface lisse pour la récupération efficace des précipités
  • Rétention nominale de particules de 1,5 µm
  • Résistance à des températures pouvant atteindre 500°C
  • Filtration rapide
Spécification
Spécification
64 g/msup2/sup
2,7 in
47 s/100 ml
Cercles
1,5 mu;m
Disque
932deg;F
0,017 in
Filtre de grade 934-AH pour l’analyse des solides en suspension totaux, cercle 70 mm (100 pièces)
Verre borosilicaté
Les filtres en microfibre de verre borosilicaté Whatman de grade 934-AH de GE sont des filtres à eau lisse de qualité avec une grande efficacité de rétention. Les filtres de grade 934-AH sont souvent utilisés pour analyser les solides totaux en suspension.
70 mm
3,7 s/100 ml/po.sup2/sup
Grade 934-AH
100/boîte
Lisse
500deg;C
435 mu;m
341 ml/min