Learn More
Cytiva Whatman™ Papier filtre en cellulose - Grade 0903
Papier filtre fin avec surface lisse. Offre un débit moyen à lent et une bonne rétention des petites particules.
Marque: Cytiva 10334885
529.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 6.65000kg
Description
Ces papiers filtres sont en cellulose ultraraffinée ; ils ont été spécialement conçus pour avoir des propriétés particulières pour chaque application technique. Les applications sont innombrables, de la filtration des boissons à la purification des bains de galvanoplastie.Spécification
Papier filtre de grade 0903 pour usage technique, feuille, 450 × 450 mm | |
7 μm | |
Les applications sont innombrables, de la filtration des boissons à la purification des bains de galvanoplastie. | |
500 pièces |
Cellulose | |
Env. 175 s | |
Grade 0903 | |
450 x 450 mm (17,72 x 17,72 po) |