Learn More
Cytiva Plaque d'entonnoir pour filtre Whatman™, Polypropylène
À utiliser avec les entonnoirs de filtration 3 pièces Whatman™. Plaque d’entonnoir pour filtre Whatman™, Polypropylène est une plaque supplémentaire en option recommandée pour la plupart des acides.
Marque: Cytiva 1950-109
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
- PP
- Recommandé pour la plupart des acides (sauf l’acide nitrique concentré et l’acide sulfurique fumant) à température ambiante
- Convient également à la plupart des alcools, glycols, éthers et cétones
- Température de travail maximale : 100°C
Spécification
Entonnoir à filtre Whatman™ en 3 pièces | |
Recommandé pour la plupart des acides et également adapté à la plupart des alcools, glycols, éthers et cétones | |
100deg;C | |
9 cm |
Polypropylène | |
212deg;F | |
3,5 in |