Learn More
QIAGEN Cartes FTA™ DMPK
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. 4 zones d'échantillons par carte.
Marque: QIAGEN WB129243
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.31000kg
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques.4 zones d’échantillonnage par carte.
Les cartes QIAcard FTA DMPK pour la pharmacocinétique du métabolisme d’un médicament permettent l’échantillonnage de microvolumes avec seulement 10 à 20 μl par échantillon et sont conçues pour être utilisées avec des échantillons sanguins. Les cartes peuvent également être utilisées avec des échantillons incolores tels que le plasma, le liquide céphalorachidien et l’urine.
Les cartes QIAcard FTA DMPK-A et QIAcard FTA DMPK-B contiennent des produits chimiques imprégnés permettant la dénaturation des protéines pour inactiver les enzymes endogènes. La lyse cellulaire libère des matériaux cellulaires endogènes sur la carte. La stabilisation de l’ADN permet le rééchantillonnage de la tache de sang pour la pharmacogénomique. Les produits chimiques imprégnés peuvent interférer avec la détection par spectrométrie de masse (par exemple, suppression d’ions).
La carte QIAcard FTA DMPK-C contient de la cellulose pure. Aucun produit chimique imprégné n’interfère avec l’analyse. Les protéines ne sont pas dénaturées. Ainsi, les cartes peuvent être mieux adaptées aux biomolécules à base de protéines et aux études d’anticorps.
Analyse :
Analyse principalement avec HPLC ou UHPLC suivie d’une détection MS / MS, de techniques MS de désorption directe telles que DESI. Il a été démontré que le méthanol ou les mélanges aqueux / organiques fonctionnent bien pour les petites molécules et que les tampons aqueux sont recommandés pour les protéines.
Sélectionnez un bon solvant pour l’analyte tout en maintenant la compatibilité avec les conditions HPLC à utiliser. Le choix de la carte DMPK dépend de nombreux facteurs tels que la structure chimique de l’analyte, le solvant d’extraction et le flux de travaux d’analyse.
Spécification
Carte | |
Pour les biomolécules à base de protéines, le nettoyage sur substrat peut permettre de transmettre une plus grande stabilité des analytes et nécessite moins d’animaux expérimentaux | |
Contient de la cellulose pure. Aucun produit chimique imprégné n’interfère avec l’analyse. Les protéines ne sont pas dénaturées. Ainsi, les cartes peuvent être mieux adaptées aux biomolécules à base de protéines et aux études d’anticorps. |
Type C | |
100 cartes | |
QIAcard FTA DMPK-C |