Learn More
QIAGEN Cartes FTA Classic non indicatrices
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. QIAcard FTA Classic sans indication avec 4 zones d'échantillons par carte.
371.00€ - 936.00€
Spécification
Description | Collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons de sang avec les cartes classiques FTA non indicatrice. |
---|---|
Format | Carte |
Type d’échantillon | Sang |
À utiliser avec (équipement) | Amplification STR directe |
À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11310854
|
QIAGEN
WB120305 |
25 Paquets |
371.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10223352
|
QIAGEN
WB120205 |
Boîte de 100 |
936.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
Format QIAcard FTA Classic avec zone de 4 points pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang. La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons de sang avec les cartes classiques FTA non indicatrice. | |
Sang | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
Carte FTA Classic |
Carte | |
Amplification STR directe | |
4 | |
125 mL |