Learn More
QIAGEN Tampon de lavage QIAcard FTA
Pour une collecte, un stockage et un transport sans contamination des échantillons d’ADN.
Marque:  QIAGEN WB120204
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 11300854
  • 677.00€ / 500mL
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Pour une collecte, un stockage et un transport sans contamination des échantillons d’ADN.
Le tampon de lavage QIAcard FTA est utilisé pour purifier les acides nucléiques stockés sur les cartes FTA.
Spécification
Spécification
Cartes QIAcard FTA, cartes indicatrices FTA et dispositif EasiCollect
Purification rapide d’ADN à partir de sang, cellules, tissus, levures, bactéries
500 mL