Learn More
Cytiva Entonnoirs Whatman™ pour système de filtration microbiologique
Entonnoir en plastique autoclavable pour le système MBS-I.
Marque: Cytiva 10445866
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.42300kg
Description
- Simple d’utilisation.
- Mécanisme d’étanchéité sûr.
- Temps de préparation réduit.
- Reproductibilité élevée.
- Les entonnoirs peuvent être autoclavés jusqu’à 50 fois.
- Grande capacité d’entonnoir pour les liquides moussants.
- Validation facile.
- Le risque de contamination croisée est réduit.
Spécification
Entonnoir en PP | |
Système de filtration microbiologique (MBS I) | |
350 ml |