Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PTFE GD/X
Permettent de traiter des volumes d’échantillons trois à sept fois plus importants que ceux traités avec les filtres sans préfiltre. Les filtres pour seringues en PTFE GD/X Whatman™ sont spécialement conçus pour la filtration des échantillons visqueux ou difficiles à filtrer qui présentent une teneur élevée en solides.
530.00€ - 3255.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | PTFE |
Matériau de boîtiers | Polypropylène (PP) sans pigment |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type de sortie | Luer mâle |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11360314
|
Cytiva
6875-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 1500/bte. |
3200.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11324774
|
Cytiva
6874-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 150/bte. |
535.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11334774
|
Cytiva
6874-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 150/bte. |
530.00€
150 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11344774
|
Cytiva
6874-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 150/bte. |
555.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354774
|
Cytiva
6874-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 150/bte. |
555.00€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11390314
|
Cytiva
6875-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 1500/bte. |
3185.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11370324
|
Cytiva
6875-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 1500/bte. |
3255.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11364774
|
Cytiva
6875-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1500/bte. |
3255.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Boîtier en PP avec superposition de préfiltration composée d’un préfiltre Whatman GMF 150 (densité progressive) et d’un préfiltre en microfibre de verre GF/F. Cette conception empêche l’accumulation de contre-pression, qui est généralement provoquée par le blocage d’une membrane non protégée.- Filtre pour seringue avec préfiltration intégrée
- Raccord d’entrée Luer-Lok™ femelle ; Raccord de sortie lisse Luer mâle
- Le débit doit arriver par le raccord d’entrée
- Autoclavables à 121°C (250°F) à 15 psi pendant 20 min
- Température maximale, 131°C (267°F) Zone de filtration : 13 mm - 1,3 cm2 ; 25 mm - 4,6 cm2 Limite de pression : 13 mm -100 psi ; 25 mm - 75 psi
- Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité—conformes aux exigences de la norme USP classe VI
- Milieux de préfiltration : 100 % de fibre de verre borosilicaté GMF 150 10 μm : 1 μm GF/F 0,7 μm
- Les dispositifs de filtration jetables permettent de réaliser des économies de main-d’œuvre et d’assurer des performances de filtration homogènes
- Grande capacité de chargement pour les échantillons à teneur élevée en solides
- Adaptés à l’électrophorèse capillaire, à la HPLC et à la préparation des échantillons UV / VIS
Les filtres GD/X non stériles existent en deux diamètres : 13 mm et 25 mm, et trois porosités : 0,2 μm, 0,45 μm et 5 μm
Informations sur la commande
Chaque unité comprend une pile de préfiltres Whatman multiqualité GMF 150 (10:1 μm) et qualité GF/F de 0,7 μm
Spécification
Oui | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
≤ 10 mL |
PTFE | |
Raccord Luer Lock femelle | |
100 % microfibre de verre borosilicaté 150 10 mu;m : 1 mu;mGF/F 0,7 mu;m | |
21,6 x 29,8 mm |