Learn More
Cytiva Papiers filtres en fibre de verre Whatman™ - de grade 31
Offre une rétention des particules fines et un débit élevé, ainsi qu'une bonne capacité de charge
Marque: Cytiva 10372803
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Spécification
Fibre de verre | |
Une rétention des particules fines et un débit élevé, ainsi qu'une bonne capacité de charge | |
2,1 in |
Rapide | |
31 | |
5,5 cm |