Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade GF 10
For continuous air monitoring, compatible with air samplers from multiple manufactures globally
Marque: Cytiva 10370435
35.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Le grade GF10 est un filtre standard pour la méthode d’atténuation bêta
Spécification
Rouleau | |
Surveillance continuelle de l’air | |
1/Bte | |
20 x 0,035 m | |
35 mm |
Fibre de verre | |
Grade GF 10 | |
de dia. int. | |
20 m |