Learn More
Cytiva Whatman™ Feuilles de papier filtre crêpé qualitatif de grade 0905
Conçu pour des applications allant de la filtration des boissons à la purification des bains de galvanoplastie
Marque: Cytiva 10334987
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 12.25000kg
Description
- Vitesse de filtration très élevée
- Crêpé pour grosses particules
Spécification
Papier filtre de grade 0905 pour usage technique, feuille, 580 × 580 mm | |
Cellulose | |
12 à 25 μm | |
Haut | |
Grade 0905 | |
580 mm |
Feuille | |
25 μm | |
Env. 20 s | |
Papier crêpé pour les grosses particules, offre une vitesse de filtration très élevée. | |
580 x 580 mm (23 x 23 po) | |
580 mm |