Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 113
Renforcés par un additif à base de résine chimiquement stable. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 113 offrent le débit le plus rapide de tous les grades qualitatifs. Sa surface crêpée garantit une capacité de charge très élevée.
23.10€ - 449.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 30 μm |
Vitesse de filtration | 1,3 s/100 ml/po2 |
Qualité | Grade 113 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362905
|
Cytiva
1113-090 |
90 mm |
24.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320404
|
Cytiva
1113-110 |
110 mm |
23.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372905
|
Cytiva
1113-125 |
125 mm |
37.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382905
|
Cytiva
1113-150 |
150 mm |
53.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392905
|
Cytiva
1113-185 |
185 mm |
66.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10576541
|
Cytiva
1113-240 |
240 mm |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350404
|
Cytiva
1113-320 |
320 mm |
178.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360404
|
Cytiva
1113-500 |
500 mm |
449.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Renforcés par un additif à base de résine chimiquement stable.Les cercles de papier filtre qualitatif résistants à l’humidité Whatman™ de grade 113 affichent le débit le plus rapide des grades qualitatifs.La surface crêpée assure une capacité de charge très élevée.
Ces papiers filtrants extrêmement robustes offrent une grande résistance à l'humidité en raison de l'ajout d'une petite quantité de résine chimiquement stable. Les applications qualitatives normales n'introduiront pas d'impuretés significatives dans le filtrat.
- Capacité de charge ultra élevée avec rétention de particules bien adaptée à une utilisation avec des particules grossières ou gélatineuses
- Débit le plus rapide des grades qualitatifs
- Surface crêpée
- Papier filtre le plus épais de la gamme qualitative
Remarque : Les résines contiennent de l'azote pour que ces grades ne soient pas utilisés dans les estimations Kjeldahl ou des opérations similaires.
Spécification
Rond | |
30 μm | |
Grade 113 | |
420 μm |
Cellulose | |
1,3 s/100 ml/po2 | |
100 pièces |