Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif résistant à l’humidité Whatman™ de grade 114 : Rond
Papier grossier avec surface lisse ou crêpée
Marque: Cytiva 1114-125
16.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Papier grossier avec surface lisse ou crêpée
- Ont une forte résistance à l’humidité en raison de l'ajout d'une petite quantité de résine chimiquement stable
Les numéros Le n° 09-833 F est fabriqué sur commande et n’est donc pas remboursable
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 114 résistant à l’humidité, cercle, 125 mm | |
Cellulose | |
5,3 s/100 ml/po2 | |
Grade 114 | |
100 pièces | |
Papier filtre qualitatif | |
125 mm |
Rond | |
25 μm | |
Deux fois moins épais que le grade 113 et adapté aux précipités grossiers ou gélatineux. Surface lisse pour une récupération aisée des précipités. | |
Grossière | |
190 μm | |
4,92 in |