Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif résistant à l’humidité Whatman™ de grade 114 : Rond
Papier grossier avec surface lisse ou crêpée
16.10€ - 251.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 25 μm |
Vitesse de filtration | 5,3 s/100 ml/po2 |
À utiliser avec (application) | Deux fois moins épais que le grade 113 et adapté aux précipités grossiers ou gélatineux. Surface lisse pour une récupération aisée des précipités. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330414
|
Cytiva
1114-090 |
90 mm |
16.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390404
|
Cytiva
1114-125 |
125 mm |
18.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11312915
|
Cytiva
1114-150 |
150 mm |
41.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300414
|
Cytiva
1114-185 |
185 mm |
39.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11310414
|
Cytiva
1114-240 |
240 mm |
50.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320414
|
Cytiva
1114-400 |
400 mm |
251.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Papier grossier avec surface lisse ou crêpée
- Ont une forte résistance à l’humidité en raison de l'ajout d'une petite quantité de résine chimiquement stable
Les numéros Le n 09-833F est fabriqué sur commande et n’est donc pas remboursable
Spécification
Rond | |
25 μm | |
Deux fois moins épais que le grade 113 et adapté aux précipités grossiers ou gélatineux. Surface lisse pour une récupération aisée des précipités. | |
100 pièces |
Cellulose | |
5,3 s/100 ml/po2 | |
Grade 114 | |
190 μm |