Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif résistant à l’humidité Whatman™ de grade 1575 : Rond
Papier pour une filtration lente doté d’une forte résistance à l’humidité
Marque: Cytiva 10314916
98.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
- Ont une forte résistance à l’humidité en raison de l'ajout d'une petite quantité de résine chimiquement stable
- Les applications qualitatives normales n'introduiront pas d'impuretés significatives dans le filtrat
- Cependant, les résines contiennent de l’azote afin que ces qualités ne soient pas utilisées dans les estimations de Kjeldahl
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 1575 résistant à l’humidité, cercle, 200 mm | |
Cellulose | |
Env. 700 s | |
Grade 1575 | |
100 pièces | |
7,8 in |
Rond | |
<2 μm | |
Papier pour une filtration lente doté d’une forte résistance à l’humidité. Cet article présente les mêmes caractéristiques de résistance chimique que le grade 1573. | |
Grossière | |
140 μm | |
200 mm |