Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 2 Chr
Idéal pour le balayage optique ou radiométrique et également utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques
Marque: Cytiva 3002-917
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 8.39150kg
Description
Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire.
- Cellulose pure produite à partir de linters de coton de haute qualité sans additifs
Spécification
18,11 in | |
0,18 mm | |
Qualité 2 Chr | |
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po) | |
Feuille | |
Lisse | |
46 cm |
Les feuilles de chromatographie en cellulose de grade 2 CHR sont un papier de 0,18 mm pour des applications à haute résolution. | |
Pour le balayage optique ou radiométrique et également utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques | |
Cellulose | |
22,4 in | |
57 cm | |
115 mm/30 min. |