Learn More
Cytiva Filtre en fibre de verre sans liant Whatman™ de grade 32
Marque: Cytiva 10372968
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Spécification
Fibre de verre | |
1 μm | |
32 |
Feuille | |
Lent | |
10,1 x 30,5 cm |