Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marque:  Cytiva 3030-909
211.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.52000kg
Code produit. 15893704
  • 283.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • Grade 3MM Chr
  • Carré
Spécification
Spécification
40 x 40 cm
Papier filtre pour le transfert
40 cm
40 cm
Grade 3MM Chr