Learn More
Cytiva Whatman™ Papier filtre qualitatif de grade 44
Réduit la teneur globale en cendres et le temps de filtration. Le papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 44 permet de réaliser des analyses gravimétriques plus rapides grâce à un matériau filtrant plus fin.
Marque: Cytiva 1444-125
55.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
Réduit la teneur globale en cendres et le temps de filtration.Le papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 44 permet de réaliser des analyses gravimétriques plus rapides grâce à un matériau filtrant plus fin.
Version fine du papier sans cendres de grade 42 pour la rétention des particules fines.- Mesures précises de la masse sèche sans cendres
- Rétention nominale des particules fines de 3 μm
- Vitesse de filtration (Herzberg 995 s)
- Épaisseur type de 180 μm
Spécification
56 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
3 μm | |
995 s | |
Grade 44 | |
176 μm | |
4,92 in |
Papier filtre sans cendres de grade 44, fin, cercle de 125 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
Fine | |
Moyenne | |
Lot de 100 | |
Sans cendres | |
125 mm |