Learn More
Cytiva Whatman™ qualité 470
Pour l’électrophorèse et la chromatographie des acides aminés
Marque: Cytiva 10539028
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 277.92999kg
Description
- Surface lisse
- Pour les échantillons gélatineux
- Pour l’absorption des milieux de culture
- Utilisé comme papier de transfert et chromatographie d’acides aminés
Spécification
Rouleau | |
470 | |
137,1m |
Électrophorèse et chromatographie des acides aminés | |
3,8cm x 137,1m | |
38 mm |