Learn More
Cytiva Whatman™ qualité 470
Pour l’électrophorèse et la chromatographie des acides aminés
61.55€ - 775.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11338944
|
Cytiva
10318493 |
460 mm | 570 mm |
775.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11328944
|
Cytiva
10318489 |
203 mm | 305 mm |
61.55€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13464547
|
Cytiva
10539028 |
137,1m | 38 mm |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Surface lisse
- Pour les échantillons gélatineux
- Pour l’absorption des milieux de culture
- Utilisé comme papier de transfert et chromatographie d’acides aminés
Spécification
470 |