Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 589/1
Conçus pour la filtration rapide de gros précipités. Les cercles de papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 589/1 permettent de réaliser des tests tels que la mesure de la finesse du ciment dans un test de Blaine standard ou la détermination de la teneur en cendres des denrées alimentaires. 
40.95€ - 125.00€
Spécification
Code couleur Noir
Format Rond
Matériau Linters de coton haute qualité
Particle Retention 12 à 15 μm
Vitesse de filtration 25 s
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11385184
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
10300009
90 mm
40.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11395184
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
10300010
110 mm
80.50€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11305194
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
10300011
125 mm
66.65€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11315194
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
10300012
150 mm
92.85€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11325194
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
10300014
185 mm
125.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
Conçus pour la filtration rapide de gros précipités.Les cercles de papier filtre quantitatif Whatman™ de grade 589/1 conviennent aux tests tels que la mesure de la finesse du ciment dans un test de Blaine standard ou la détermination de la teneur en cendres dans les denrées alimentaires. 
La gamme sans cendres est constituée de filtres très purs adaptés à un large éventail de procédures de filtration analytiques critiques. Les papiers filtres qualitatifs  Whatman™ sont conçus pour les analyses gravimétriques et la préparation d’échantillons à des fins d’analyse instrumentale.
  • Pour la rétention de gros précipités
  • Vitesse de filtration selon Herzberg de 50 s
  • Filtre avec ruban noir pour filtration de gros précipités
  • Gamme sans cendres à un débit très élevé
  • Haute pureté (< 0,01 % cendres)
Spécification
Spécification
Noir
Linters de coton haute qualité
25 s
Conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation des échantillons à des fins d’analyse instrumentale. Pour la filtration de gros précipités. Pour de nombreuses méthodes quantitatives standard, en particulier pour les applications gravimétriques (p. ex., détermination de la teneur en cendres)
190 μm
Rond
12 à 15 μm
Haut
Grade 589/1
Sans cendres