Learn More
Cytiva Papier filtre quantitatif de grade 589/2 Whatman™
Retiennent les précipités fins moyens avec un matériau quasiment exempt de cendres. Le papier filtre quantitatif de grade 589/2 de qualité Whatman™ est utilisé lorsque des précipités fins moyens sont collectés et que des papiers doivent être mis en place pour soutenir l’analyse.
Brand: Cytiva 10300110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.08730kg
Description
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
Conçu pour les analyses gravimétriques- Filtre avec ruban blanc pour précipités moyens fins
- Sans cendres
- Vitesse de filtration moyenne
- Pour la mesure de la teneur en sable dans les denrées alimentaires
- Pour la détermination de la qualité de la farine
- Pour l’analyse de la suspension aqueuse
Specifications
Filtre pour précipités moyens fins de grade 589/ 2, cercles de 110 mm (100 pièces) | |
4 à 12 μm | |
Sans cendres | |
100/boîte | |
Linters de coton haute qualité | |
110 mm | |
Moyenne |
70 s | |
180 μm | |
Les filtres de grade 589/2 Whatman de GE sont utilisés dans les analyses quantitatives courantes, y compris l’analyse de la suspension aqueuse dans le papier, l’analyse des farines et la quantification de la teneur en sable. | |
Grade 589/2 | |
Cercles | |
Conçu pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Pour les précipités fins moyens offrant une vitesse de filtration moyenne. Appliquée dans une variété de méthodes de routine dans l’analyse quantitative, par exemple, la détermination de la concentration du sable | |
Blanc |