Learn More
Cytiva Cercles de papier filtre qualitatif de grade 597 Whatman™
Filtre le dioxyde de carbone et la turbidité lors des analyses de boissons. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 597 peuvent également être utilisés pour déterminer la teneur en graisse dans le cadre d’analyses alimentaires.
8.20€ - 140.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 7 μm |
Porosité | 4 à 7 μm |
Vitesse de filtration | Env. 140 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11395214
|
Cytiva
10311807 |
55 mm | 100/boîte |
9.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365224
|
Cytiva
10311820 |
240 mm | 100/boîte |
67.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10269180
|
Cytiva
10311804 |
45 mm | 100/boîte |
8.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10098080
|
Cytiva
10311812 |
150 mm | 100/boîte |
28.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10434841
|
Cytiva
10311810 |
110 mm | 100/boîte |
16.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10520022
|
Cytiva
10311808 |
70 mm | 100/boîte |
11.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10655131
|
Cytiva
10311809 |
90 mm | 100/boîte |
12.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11335224
|
Cytiva
10311811 |
125 mm | 100/boîte |
20.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10008090
|
Cytiva
10311814 |
185 mm | 100/boîte |
44.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11375224
|
Cytiva
10311822 |
320 mm | 100/boîte |
140.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395234
|
Cytiva
10311862 |
12,7 mm | 1000/boîte |
62.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtre le dioxyde de carbone et la turbidité lors des analyses de boissons.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 597 peuvent également être utilisés pour déterminer la teneur en graisse dans le cadre d’analyses alimentaires.
Filtres en cellulose utilisés pour les tests alimentaires et pour l’élimination du CO2 et de la turbidité des boissons.- Papier filtre fin
- Moyen-rapide
- Rétention de particules moyennes à fines
Spécification
Rond | |
7 μm | |
Env. 140 s | |
Filtre standard utilisé pour une variété d’applications analytiques de routine dans différentes industries comme l’analyse alimentaire (par ex., détermination de la teneur en matière grasse) ou l’élimination du dioxyde de carbone et de la turbidité des boissons (par ex., analyse de la bière). | |
180 μm |
Cellulose | |
4 à 7 μm | |
Moyen rapide | |
Grade 597 |