Learn More
Cytiva Papiers filtres qualitatifs résistants à l’humidité Whatman™ de grade 91, cercles
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
165.00€ - 425.00€
Spécification
Format Rond
Matériau Cellulose
Particle Retention 10 μm
Porosité 10 μm
Vitesse de filtration 70 s
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Diamètre (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322875
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-110
110 mm 4000 pièces (subdivisées en 100)
409.00€
4000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11370524
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-165
165 mm 1000 pièces (subdivisées en 100)
188.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11332875
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-125
125 mm 4000 pièces (subdivisées en 100)
425.00€
4000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11380524
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-190
190 mm 1000 pièces (subdivisées en 100)
365.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11372875
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-240
240 mm 1000 pièces (subdivisées en 100)
394.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11342875
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-150
150 mm 1000 pièces (subdivisées en 100)
165.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11352875
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1091-185
185 mm 1000 pièces (subdivisées en 100)
222.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
  • Grade résistant à l’humidité
  • Filtre crêpé polyvalent
  • Pour une analyse de routine moins critique
  • Utilisées pour le dosage du saccharose dans le sucre de canne
Spécification
Spécification
Rond
10 μm
70 s
Grade 91
Cellulose
10 μm
Filtre crêpé à usage général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisés pour doser le saccharose dans le sucre de canne et dans les laboratoires pharmaceutiques pour la filtration de routine.
205 μm