Learn More
Cytiva Filtre d’aération en ligne Whatman™ Hepa-Cap™
Pour une utilisation dans des environnements scientifiques, industriels et de recherche où une rétention élevée, une capacité de rétention de la saleté et des débits sont nécessaires
331.00€ - 595.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Porosité 0,3 μm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des environnements scientifiques, industriels et de recherche où une rétention élevée, une capacité de rétention de la saleté et des débits sont nécessaires
Matériau de boîtiers polypropylène (PP)
Type d’entrée 3/8 po
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Certifications/Conformité Diamètre (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Certifications/Conformité Diamètre (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
10316044
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
2609T
HEPA-CAP 36 Entrée / Sortie : 0,375 in
331.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
11334964
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
2709T
HEPA-CAP 75 Entrée / Sortie : 0,375 in
595.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Double lamination avec monofilament en polyester
  • Conserve 99,97 % de toutes les particules ≥ 0,3 μm dans l'air
  • Convient à l'élimination des particules dans l'air et les gaz
  • Peuvent être stérilisés par autoclavage à la vapeur
  • Permet un flux bidirectionnel
Spécification
Spécification
Autoclavables
Pour une utilisation dans des environnements scientifiques, industriels et de recherche où une rétention élevée, une capacité de rétention de la saleté et des débits sont nécessaires
3/8 po
3/8 po
0,3 μm
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
Entrée / Sortie : 0,375 in