Learn More
Cytiva Nacelles de pesée destinées à l’analyse selon la méthode de Kjeldahl, Whatman™, grade 609
Conçues pour prélever, transférer et déposer l’échantillon ainsi que la nacelle de pesée dans la solution acide pendant une analyse selon la méthode de Kjeldahl, sans affecter les résultats d’analyse. Les nacelles de pesée Whatman™ destinées à l’analyse selon la méthode de Kjeldahl constituent une excellente solution pour la pesée et le transfert quantitatif d’échantillons.
Marque: Cytiva 10313032
178.83 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02520kg
Description
Conçues pour prélever, transférer et déposer l’échantillon ainsi que la nacelle de pesée dans la solution acide pendant une analyse selon la méthode de Kjeldahl, sans affecter les résultats d’analyse. Les nacelles de pesée Whatman™ destinées à l’analyse selon la méthode de Kjeldahl constituent une excellente solution pour la pesée et le transfert quantitatif d’échantillons.
- Moyen rapide et fiable permettant de transférer des échantillons en toute sécurité pour l’analyse selon la méthode de Kjeldahl
- Excellentes solutions pour la pesée et le transfert quantitatif d’échantillons
- Fabriquées à partir de papier sulfurisé à faible teneur en azote
- Sans colle ni additifs chimiques
- Les nacelles de pesée Whatman se dissolvent sans laisser de résidus dans la solution de digestion et n’affectent donc pas les résultats d’analyse
Spécification
Plat | |
Nacelle de pesée | |
55 x 10 x 10 mm | |
10 mm | |
80 g/m2 |
Papier | |
Excellent pour la pesée et le transfert d’échantillons Kjeldahl de manière sécurisée et fiable | |
55 mm | |
9,9 mm |