Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Mini-UniPrep™ de Whatman™
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Marque: Cytiva UN503NPUORG
1732.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.77700kg
Description
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps.Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Les filtres transparents sans seringue Whatman Mini-UniPrep™ éliminent rapidement et facilement les particules des échantillons préparés pour l’analyse HPLC/UHPLC tout en assurant la visibilité des échantillons.
- L’unité de filtration tout-en-un pré-assemblée élimine la nécessité d’un filtre pour seringue, d’une seringue, d’un flacon et d’un septum, réduisant ainsi les coûts jusqu’à 40 %
- Vaste gamme de membranes disponibles dans des tailles de pores comprises entre 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
- Compatibles avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques pour une analyse à haut débit
- Moins de consommables requis
- Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
- Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
- Le compresseur multi-échantillons traite jusqu’à 6 échantillons à la fois, améliorant davantage le temps de traitement des échantillons et réduisant la tension des mains
- Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir 12 flacons de 32 mm -OU-
Le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Spécification
Translucide | |
Oui | |
Septa en caoutchouc de silicone, revêtement en PTFE | |
0,45 μm | |
polypropylène (PP) | |
1000/boîte | |
50deg;C | |
0,4 ml |
Taille équivalente à 12 flacons de 32 mm | |
Échantillonneur automatique, compresseur | |
PTFE | |
Analyse HPLC/UHPLC de routine ; filtration d’échantillons ; dosages de composites ; uniformité du contenu ; précipitation de protéines ; test de solubilité/dissolubilité ; chromatographie d’échanges d’ions | |
Flacon avec membrane de filtration intégrée, piston et bouchon/septa | |
0,6 bar / 8 psi (à compresser) | |
Seringue filtrante |