Learn More
Cytiva Membranes en PC noires Whatman™ Nuclepore™
Réduisent la fluorescence de fond impliquée dans la microscopie à épifluorescence. Les filtres à membrane en PC noirs Whatman™ Nuclepore™ améliorent la visibilité et aident à distinguer les micro-organismes des autres particules.
Marque: Cytiva 110659
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- La surface lisse et quadrillée de la membrane en PC poreux (PCTE) supporte efficacement le dénombrement des micro-organismes dans un comptage de plaques standard
- Absorption non spécifique extrêmement faible
- Résultats de comptage standard des plaques rapide
- Compatible avec la technique de filtration par microscopie à épifluorescence directe (DEFT), qui permet de compter les micro-organismes directement sur un filtre
- La DELT peut être effectuée en moins d’une demi-heure, en contournant le processus de > 24 heures standard d’incubation d’un échantillon microbien
- Les filtres à membrane microscopiques sont poreux (le polycarbonate est bombardé par irradiation et traité chimiquement pour créer des pores filtrants nets et uniformes)
- Conçus pour piéger efficacement les microbes ; plus efficaces que les autres milieux filtrants pour certains micro-organismes
Spécification
Noir | |
0,8 μm | |
100/boîte | |
25 mm |
PC | |
Technique d’épifluorescence, eau ultra-pure potable, denrée alimentaire, produit laitier, vin et électronique clinique | |
Filtre à membrane |