Learn More
Cytiva Membranes poreuses en polycarbonate de 47 mm Whatman™ Nuclepore™
En film PC haute qualité et poreuses pour des tailles de pores extrêmement précises. Les membranes hydrophiles en PC Whatman™ Nuclepore™ de 47 mm offrent une bonne résistance chimique et thermique, des débits élevés et disposent de pores bien définis. Elles conviennent parfaitement à la microscopie, la cytologie, la parasitologie, à certaines analyses de l’air et à des analyses océanographiques spécifiques.
Marque: Cytiva 111108
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
En film PC haute qualité et poreuses pour des tailles de pores extrêmement précises.Les membranes hydrophiles en PC Whatman™ Nuclepore™ de 47 mm offrent une bonne résistance chimique et thermique, des débits élevés et disposent de pores bien définis. Elles conviennent parfaitement à la microscopie, la cytologie, la parasitologie et à certaines analyses de l’air et océanographiques spécifiques.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.- Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with PVP to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat surface for high particle visibility
Spécification
Nucleopore Polycarbonate | |
High | |
Hydrophilic |
0.6 μm | |
Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology | |
47 mm |