Learn More
Cytiva Membranes en PC poreux Nuclepore Whatman™ AOX
Les filtres Nuclepore de GE sont fabriqués à partir de films en PC de haute qualité, avec des tailles de pores clairement définies et des débits élevés pour une analyse AOX reproductible.
Marque: Cytiva 110637
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Importante résistance chimique et stabilité thermique pour une large gamme d’échantillons
- Teneur en cendres constante et basse, et faible tare
- Compatible avec les directives ISO 9562 pour la détermination des halogènes à liaison organique adsorbables
- La surface lisse et plane augmente la visibilité des particules
Spécification
Autoclavables | |
0,4 μm | |
Microscopie par épifluorescence, analyse de l’environnement, biologie cellulaire | |
25 mm |
Polycarbonate Nucleopore | |
Élevée | |
Hydrophile |