Learn More
Cytiva Porte-filtres en plastique Whatman™ à languette détachable
Porte-filtres conçus pour la microfiltration et le nettoyage minutieux de petits volumes de liquides en utilisant la pression positive.
Marque:  Cytiva 420100
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 11949327
  • 96.85€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • Conçus pour la microfiltration et le nettoyage minutieux de petits volumes de liquides en utilisant la pression positive.
  • Les trois supports sont compatibles avec les membranes Nuclepore poreuses et moulées.
  • Compatibles avec une seringue.
Spécification
Spécification
Porte-filtre en plastique avec couvercle à ouverture facile pop-top
PP
3,7 cm
13 mm