Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en GMF non stériles 13 mm Whatman™ Puradisc
Fabriqués en microfibre de verre. Les filtres pour seringues en GMF Whatman™ Whatman™ Puradisc de 13 mm sont hydrophiles et parfaitement compatibles avec les solvants organiques ainsi que les bases et acides forts.
255.00€ - 1090.00€
Spécification
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
---|---|
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Diamètre (métrique) | 13 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11344744
|
Cytiva
6827-1315 |
Microfibre de verre | 1,5 μm | 100/boîte |
264.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11394734
|
Cytiva
6822-1312 |
GF/C | 1,2 μm | Lot de 100 |
255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11309234
|
Cytiva
6821-1310 |
Microfibre de verre | 1,0 μm | 100 pièces |
255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10042111
|
Cytiva
6823-1327 |
Microfibre de verre | 2,7 μm | 100 pièces |
305.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11384734
|
Cytiva
6820-1316 |
Microfibre de verre | 1,6 μm | 100 pièces |
255.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10566731
|
Cytiva
6825-1307 |
Microfibre de verre | 0,7 μm | 100 pièces |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11329234
|
Cytiva
6806-1316 |
Microfibre de verre | 1,6 μm | 500 pièces |
1090.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11359224
|
Cytiva
6818-1304 |
Microfibre de verre | 0,45 μm | 500 pièces |
1090.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Filtre en microfibre de verre
- Bonne résistance chimique et haut débit d’échantillons
- Volume de rétention, ≤25 μl
- Zone de filtration : 1,3 cm2
- Boîtier en polypropylène
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
- Raccord de sortie Luer Slip mâle
- non stériles
Spécification
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
13 mm |