Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Conçus pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, ils sont adaptés à de nombreux solvants organiques et aqueux. Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc permettent un flux de liquide plus important que les filtres en PTFE ou en PVDF.
Marque: Cytiva 6781-2510
450.18 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
- Membrane en polyéthersulfone (PES) pour le filtrage des solutions aqueuses
- Faible liaison protéique
- Boîtier en polypropylène
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
- Raccord de sortie Luer Slip mâle
Spécification
Filtre pour seringue en polyéthersulfone Puradisc de 25 mm, 1,0 mu;m, non stérile (200 pièces) | |
1,0 μm | |
4,2 cm2 | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
200 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
PES | |
Non stériles | |
Pour les solutions aqueuses ou à base de solvants, HPLC, TLC, échantillonnage GC | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |