Learn More
Cytiva Filtres pour seringues stériles en polytétrafluoroéthylène Whatman™ Puradisc 30 mm
Adapté à la filtration rapide et courante par seringue des échantillons jusqu’à 100 ml
Marque: Cytiva 10462300
157.03 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
- Choix entre huit matériaux différents
- Choix du diamètre du filtre pour seringue de 4 mm,13 mm et 30 mm pour s'adapter au volume d'échantillon
- Gamme de tailles de pores pour conserver une variété de particules
- Conditionnement dans des blisters stériles de qualité médicale en option
- Format pointe du tube en option pour une distribution précise dans un micro-flacon
Spécification
Autoclavables | |
PTFE | |
Stérile | |
Polycarbonate (PC) | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue |
Filtre pour seringue en polytétrafluoroéthylène Puradisc FP 30 mm, 0,2 mu;m, stérile (50 pièces) | |
0,2 μm | |
5,7 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
30 mm |