Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ FP 30 mm sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Marque:  Cytiva 10462610
223.10 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.24200kg
Code produit. 10271201
  • 236.00€ / 100 pièces
En stock
Description
Liaison protéique très faible convenant aux applications de récupération des protéines.Les filtres pour seringues de 30 mm en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Seringue en acétate de cellulose bien adaptée à la filtration rapide et courante des échantillons jusqu’à 100 ml
  • 30 mm de diamètre
  • Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm)
  • Conçus pour les échantillons aqueux
Spécification
Spécification
Blanc
Acétate de cellulose
5,7 cm2
<50 μL
Raccord Luer Lock femelle
6,9 bar (100 psi)
Filtre pour seringue Puradisc
26 x 34 mm
Filtre pour seringue en acétate de cellulose Puradisc FP 30, 0,45 mu;m (100 pièces)
0,45 μm
Conçus pour des échantillons aqueux ; filtration de solutions contenant des protéines avec perte minimale de protéines
Polycarbonate (PC)
Luer mâle
100 pièces
Jusqu’à 100 mL
30 mm