Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en nitrate de cellulose stériles Puradisc Whatman™ 30 mm
Offrent une excellente résistance mécanique, une grande flexibilité, des débits élevés et de faibles niveaux de substances extractibles. Les filtres pour seringues en nitrate de cellulose stériles Puradisc™ Whatman™ 30 mm constituent un excellent choix pour les applications d’analyse des éléments à l’état de traces.
Marque: Cytiva 10462000
207.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.35100kg
Description
Seringue en nitrate de cellulose adaptée à la filtration rapide, courante d’échantillons allant jusqu’à 100 ml- 30 mm de diamètre
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm)
- Conçus pour les échantillons aqueux
- Ne convient pas aux applications de récupération de protéines
Spécification
Noir | |
Filtre pour seringue en nitrate de cellulose Puradisc FP 30 mm, 5,0 mu;m, stérile (50 pièces) | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Polycarbonate (PC) | |
Luer mâle | |
50 / boîte | |
Filtre pour seringue | |
30 mm |
Noir | |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
<50 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
PC | |
Jusqu’à 100 mL |