Learn More
Cytiva Pinces Whatman™ PZ 001
Les pinces PZ 001 sont des forceps en acier inox à mâchoires coudées lisses (104 mm de longueur) qui conviennent parfaitement à la manipulation des filtres à membrane.
Marque: Cytiva 10477602
41.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01440kg
Description
- Accessoire pour appareil de filtration sous vide en acier inox
- Autoclavable et stérilisable à la flamme avec de l'éthanol
Spécification
Autoclavables | |
Forceps, mâchoires coudées lisses | |
Acier inoxydable | |
104 mm |
Métal argenté | |
Filtres à membrane dans l’appareil de filtration sous vide | |
1Chaque | |
8 mm |