Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 5
Conserve les précipités fins rencontrés dans l’analyse chimique. Papier filtre qualitatif Whatman™ - Les cercles de de grade 5 sont d’excellents filtres de clarification pour les suspensions troubles, et pour l’analyse de l’eau et des sols.
9.60€ - 207.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Porosité | Fine |
Vitesse de filtration | 1420 s |
Débit | Lent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11370484
|
Cytiva
1005-042 |
42,5 mm |
15.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11352855
|
Cytiva
1005-055 |
55 mm |
23.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11362855
|
Cytiva
1005-070 |
70 mm |
14.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372855
|
Cytiva
1005-090 |
90 mm |
28.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382855
|
Cytiva
1005-110 |
110 mm |
30.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10159180
|
Cytiva
1005-125 |
125 mm |
29.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302865
|
Cytiva
1005-150 |
150 mm |
38.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654112
|
Cytiva
1005-185 |
185 mm |
58.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11322865
|
Cytiva
1005-240 |
240 mm |
132.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340484
|
Cytiva
1005-320 |
320 mm |
207.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330484
|
Cytiva
1005-325 |
25 mm |
9.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Retient les précipités fins trouvés lors de l’analyse chimique.Papier filtre qualitatif Whatman™ - Les cercles de grade 5 sont des filtres excellents utilisés pour la clarification des suspensions troubles et l’analyse de l’eau et du sol.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 2,5 μm ; qualité de rétention la plus élevée de la série de filtres
- Porosité : Fine
- Vitesse de filtration : Herzberg 1420 s
- Surface : lisse, dense
- Débit lent
- Degré maximal de filtration des fines particules dans la gamme qualitative
- Utile pour la clarification de suspensions troubles, l’analyse de l’eau, la filtration par entonnoirs Buchner
Spécification
Rond | |
Fine | |
Lent | |
Grade 5 | |
200 μm |
Cellulose | |
1420 s | |
Filtre clarifiant de qualité standard, excellent pour les suspensions troubles, et pour l’analyse de l’eau et des sols. | |
Lot de 100 |