Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles plissés de grade 1574½
Maintient le débit grâce au contact réduit entre le filtre et l’entonnoir. Les cercles plissés Whatman™ de grade 1574½ sont des papiers filtres moyens rapides avec une forte résistance à l’humidité.
Marque: Cytiva 10314844
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Les filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux. Les filtres qualitatifs plissés déterminent et identifient les matériaux avec un débit amélioré et une capacité de charge accrue par rapport aux filtres équivalents pliés en quatre.- La surface de filtre accrue augmente la capacité de charge totale et réduit le temps de filtration global.
- Le contact réduit entre le filtre et l’entonnoir maintient le débit.
- Il n’est plus nécessaire de plier en quatre les cercles filtres pour les adapter aux entonnoirs coniques, ce qui permet de gagner du temps dans des analyses répétitives ou multiples.
- Les filtres plissés ont les mêmes propriétés techniques que les cercles filtres correspondants.
- Les filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux.
- Les filtres qualitatifs plissés permettent d’améliorer le débit et la capacité de charge par rapport aux filtres équivalents pliés en quatre.
- Résistance aux solutions d'acide sulfurique et d'acide nitrique (jusqu’40 % à 50°C), à l’acide chlorhydrique (jusqu’à 10 % à 100°C, 20 %60° C, 25 %à 20°C), et aux alcalis (jusqu’à 10 % à 20°C).
Spécification
Papier filtre qualitatif plié (préplissé) de grade 1574frac12;, 125 mm | |
Cellulose | |
12 μm | |
Moyen rapide | |
Grade 1574 ½ | |
160 μm | |
125 mm |
Disque plissé | |
12 μm | |
Env. 85 s | |
Un papier filtre moyen à rapide avec une forte résistance à l’humidité. Cet article présente les mêmes caractéristiques de résistance chimique que le grade 1573. | |
100 pièces | |
4,9 in |